Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres bimétalliques autoclavables à enregistrement maximum Durac™
Description
Includes
Thermomètre à enregistrement maximum avec déclaration d’exactitude et instructions multilangues (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais).Le modèle 13-202-760 comprend un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel.
L’aiguille de mesure de la température (noire) déplace l'indicateur d’enregistrement maximum (rouge) vers le haut pour indiquer la température la plus élevée atteinte.
- Raccord fileté (1/4 in NPT) se visse directement dans les processus en ligne ou sert à monter le thermomètre sur le support inclus
- Étanche et pressurisé
- Résiste aux cycles d’autoclavage
- En acier inox 304 durable avec une lentille en verre
- Résiste à la pression, aux températures élevées et à la rouille
- Longueur de la sonde : 50 mm (2 in)
- Comprend des instructions multilingues (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol) et une déclaration de test et d'étalonnage traçable à NIST™
Compliance
Traçabilité NIST
Spécification
Spécification
| Points d’étalonnage | ±2°C |
| Certifications/Conformité | Traçabilité NIST |
| Taille du cadran (impériale) | 3,19 in |
| Taille du cadran (métrique) | 81 mm |
| Comprend | Rapport d'étalonnage individuel |
| Longueur (impériale) de sonde | 2 in |
| Longueur (métrique) de sonde | 50 mm |
| Matériau de la lentille | Verre |
| Matériau | Bimétal |
| Température max. (impériale) | 300°F |
| Afficher plus |