Learn More
H-B Instrument™ Densimètres simples pour densité relative (g/cm3) et Baume Durac™ : pour les liquides plus lourds et plus légers que l’eau
Code produit 17410264
Change view
Click to view available options
Précision:
± 0,02
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Précision unitSize
17410264 ± 0,02 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17410264 Fournisseur H-B Instrument™ Code fournisseur B618060000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le densimètre universel à double échelle mesure la densité relative (g/cm3) des liquides plus légers ou plus lourds que l’eau, et Baume dans diverses plages
  • Mesurez la densité relative (g/cm3) des liquides plus légers ou plus lourds que l’eau dans une plage comprise entre 0,700 et 2,00, et Baume dans diverses plages
  • Ballast et verre sans plomb
  • Numéro de série individuel
  • Standardisation de la température : de 15°C (60°F)
  • D’autres modèles sont disponibles spécifiquement pour les liquides plus légers que l’eau ou les liquides plus lourds que l’eau
Applications :
utilisés dans les secteurs de la chimie, de la pharmacologie, des aliments et des boissons et de l’amidon, pour n’en nommer que quelques-uns.
Certifications :
fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol) indiquant une précision traçable selon les normes NIST.Inspectés à la main par l’équipe de qualité américaine dans le laboratoire d’étalonnage exclusif triple accrédité / enregistré ISO/IEC 17025:2005 et A2LA ; reconnu et accepté à l’échelle internationale par les économies signataires de l’ILAC / MRA et situé dans le système de gestion environnementale enregistré ISO 14001:2004.
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Recommended Storage
Plain form hydrometers should be stored in a clean, dry, safe place. They should not be subjected to extreme temperatures.
Spécification
Précision ± 0,02
Incréments 0,02
Certifications/Conformité Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST ; Inspectés à la main par l’équipe de qualité américaine dans le laboratoire d’étalonnage exclusif triple accrédité / enregistré ISO/IEC 17025:2005 et A2LA ; reconnu et accepté à l’échelle internationale par les économies signataires de l’ILAC / MRA et situé dans le système de gestion environnementale enregistré ISO 14001:2004.
Longueur (métrique) 350 mm
Contenu et stockage Les densimètres simples doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr ; Ils ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes
Précision selon Baumé ± 1°
Divisions selon Baumé
Plage Baumé 70 à 10° et 0 à 70°
À utiliser avec (application) Pour les liquides lourds et légers.
Plage de densité relative 0,700 à 2,000