Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres à liquides en verre Easy-Read™ étalonnés individuellement :immersion partielle
Description
- Remplir : alcool fait
- Chaque thermomètre est étalonné individuellement
- Température en degrés Celsius
- Très bonne lisibilité
- Remplacent les thermomètres au mercure avec la même précision et sans aucun danger
- Non toxiques, non dangereux, biodégradables
- Rapport d’étalonnage détaillé et laminé certifié par le NIST
- Chaque thermomètre contient un liquide noir sur fond jaune en verre pour un contraste net rendant ce thermomètre très facile à lire
- Étalonné individuellement pour NIST à une température spécifique et fourni avec NIST rapport d’étalonnage indiquant les corrections au dixième de la plus petite division
- Contiennent un liquide autre que le mercure respectueux de l’environnement, non toxique, non dangereux et entièrement biodégradable
- En cas de casse, le liquide se nettoie facilement avec de l’eau et du savon
- Verre sans plomb, fond jaune et liquide noir pour faciliter la lisibilité et réduire les erreurs de lecture
- Contient un liquide Enviro-Safe™ non toxique et biodégradable
- Certification EnviroKleen™
Applications :
Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries.
Certifications
Chaque thermomètre a un rapport d’étalonnage de thermomètre indiquant les corrections apportées au dixième, le numéro de rapport unique et les normes NIST utilisées pour l’étalonnage. Numéro de série individuel et fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
| Points d’étalonnage | 0, 60, 120 °C |
| Certifications/Conformité | Chaque thermomètre comprend un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel indiquant les corrections apportées au dixième de la plus petite division, le numéro de rapport unique et les normes NIST utilisées pour l’étalonnage ; Numéro de série individue |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries |
| Qualité | Précision |
| Type d’immersion | immersion partielle |
| Longueur (impériale) globale | 12 in |
| Longueur (métrique) globale | 300 mm |
| Matériau | Verre |
| Remplissage du thermomètre | Liquide Enviro-Safe™ |
| Température max. (métrique) | 150°C |
| Afficher plus |