Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres à liquides en verre Easy-Read™ étalonnés individuellement :immersion partielle
GREENER_CHOICE
Code produit 17521535
Change view
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à +70°C
-20°C à +110°C
-20°C à +150°C
Points d’étalonnage:
0, 37, 56 °C
0, 50, 100 °C
0, 60, 120 °C
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Points d’étalonnage unitSize
17521535 -20°C à +110°C 0, 50, 100 °C 1 pièce
13069142 -20°C à +150°C 0, 60, 120 °C 1 pièce
13049142 -10°C à +70°C 0, 37, 56 °C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17521535 Fournisseur H-B Instrument™ Code fournisseur B602020100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rapport d’étalonnage individuel selon les besoins pour de nombreuses procédures d’exploitation standard
  • Remplir : alcool fait
  • Chaque thermomètre est étalonné individuellement
  • Température en degrés Celsius
  • Très bonne lisibilité
  • Remplacent les thermomètres au mercure avec la même précision et sans aucun danger
  • Non toxiques, non dangereux, biodégradables
  • Rapport d’étalonnage détaillé et laminé certifié par le NIST
  • Chaque thermomètre contient un liquide noir sur fond jaune en verre pour un contraste net rendant ce thermomètre très facile à lire
  • Étalonné individuellement pour NIST à une température spécifique et fourni avec NIST rapport d’étalonnage indiquant les corrections au dixième de la plus petite division
  • Contiennent un liquide autre que le mercure respectueux de l’environnement, non toxique, non dangereux et entièrement biodégradable
  • En cas de casse, le liquide se nettoie facilement avec de l’eau et du savon
  • Verre “sans plomb”, fond jaune et liquide noir pour faciliter la lisibilité et réduire les erreurs de lecture
  • Contient un liquide Enviro-Safe™ non toxique et biodégradable
  • Certification EnviroKleen™
Applications :
Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries.
Certifications
Chaque thermomètre a un rapport d’étalonnage de thermomètre indiquant les corrections apportées au dixième, le numéro de rapport unique et les normes NIST utilisées pour l’étalonnage. Numéro de série individuel et fabriqué aux États-Unis
Spécification
Points d’étalonnage 0, 50, 100 °C
Certifications/Conformité Chaque thermomètre comprend un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel indiquant les corrections apportées au dixième de la plus petite division, le numéro de rapport unique et les normes NIST utilisées pour l’étalonnage ; Numéro de série individue
À utiliser avec (application) Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries
Qualité Précision
Type d’immersion immersion partielle
Longueur (impériale) globale 12 in
Longueur (métrique) globale 300 mm
Matériau Verre
Remplissage du thermomètre Liquide Enviro-Safe™
Température max. (métrique) 110°C
Température min. (métrique) -20°C
Plage de températures (métrique) -20°C à +110°C
Précision ±1°C
Subdivision 1°C
Immersion Length 76 mm