Learn More
H-B Instrument™ Thermomètre à liquides en verre de précision H-B™ Enviro-Safe™ étalonné individuellement et respectueux de l’environnement
Description
- Thermomètre certifié EnviroKleen™ contenant un liquide vert Enviro-Safe, non toxique et biodégradable, dans du verre blanc sans plomb
- Étalonné en 3 points (0, 37 et 56°C)
- Répond aux exigences du gouvernement, des ministères de l’éducation et de l’industrie en termes d’achat de produits “écologiques”
idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries
Certifications
Comprend un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel indiquant les corrections apportées au dixième, le numéro de rapport unique et les normes NIST utilisées pour l’étalonnage ; Numéro de série individuel et fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Comprend un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel indiquant les corrections apportées au dixième de la plus petite division, le numéro de rapport unique et les normes NIST utilisées pour l’étalonnage ; Numéro de série individuel et fabriqué aux É |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries |
| Type d’immersion | immersion partielle |
| Longueur (impériale) globale | 16,5 in |
| Longueur (métrique) globale | 420 mm |
| Température max. (métrique) | 61°C |
| Température min. (métrique) | -1 °C |
| Plage de températures (métrique) | -1°C à +61°C |
| Précision | ±0,5°C |
| Subdivision | 0,1°C |
| Afficher plus |