Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres de vérification à liquides en verre de précision FRIO-Temp™
Description
Pour vérifier la température des échantillons dans les congélateurs, réfrigérateurs, incubateurs et étuves avec traçabilité NIST™ et DAkkS.
Chaque article présente un revêtement de sécurité en fluoropolymère, un numéro de série individuel et une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable NIST et DAkkS.
Testé et étalonné dans un laboratoire agréé triplement accrédité et certifié ISO / CEI 17025:2005 et A2LA par rapport aux équipements dont l’étalonnage est traçable NIST et DAkkS.
Certifications
NIST, DAkkS
Garantie
Limitée à cinq ans.Pour en savoir plus, consultez hbinstrument.com/conditions.php.
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ISO / CEI 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS / PTB |
| À utiliser avec (application) | Laboratoires chimiques, universités, institutions scientifiques, traitement des aliments et des boissons, laboratoires pétrochimiques, industrie pharmaceutique, industrie médicale, fabricants, laiteries, brasseries et distilleries |
| Qualité | Précision |
| Longueur (impériale) globale | 5,3 in |
| Longueur (métrique) | 135 mm |
| Longueur (métrique) globale | 135 mm |
| Matériau | Verre |
| Remplissage du thermomètre | Liquide Enviro-Safe™ |
| Type de produit | Thermomètre de vérification |
| Température max. (impériale) | 33,8 °F |
| Show More |