Learn More
H-B Instrument™ Support multi-thermomètres
Code produit 17551305
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
3 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Conditionnement
17551305 3 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17551305 Fournisseur H-B Instrument™ Code fournisseur B614007100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.32€
    13.61€ / 1 pièces
    Économisez 5.71€
    29% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-12-2026
Peut être pincé n’importe où sur le bord des béchers
  • En acier inoxydable SUS304
  • Peut accueillir simultanément jusqu’à quatre thermomètres dont les dimensions externes sont comprises entre 0,14 et 0,16 po (3,5 à 4 mm)
  • Taille :3 x 1,5 po (76 x 38 mm) (L x l)
Spécification
À utiliser avec (application) Se clipse sur le côté d’un bécher et peut contenir jusqu’à quatre thermomètres à la fois
Longueur (métrique) 76 mm
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Portoir
Longueur (impériale) 3 in
À utiliser avec (équipement) Thermomètre à plusieurs sondes de 3,5 à 4 mm