Learn More
H-D-Glu-OBzl, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | H-D-Glu-OBzl |
| CAS | 79338-14-0 |
| Formule moléculaire | C12H15NO4 |
| Numéro MDL | MFCD00237065 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | O=C(O)CC[C@@H](N)C(OCC1=CC=CC=C1)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 237.25 |
| Pourcentage de pureté | 97% |