Learn More
H-Glu(OtBu)-OMe.HCl, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31095947
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31095947 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31095947 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1239310g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau H-Glu(OtBu)-OMe.HCl
CAS 6234-01-1
Formule moléculaire C10H20ClNO4
Numéro MDL MFCD00153438
Quantité 10 g
SMILES O=C(OC)[C@@H](N)CCC(OC(C)(C)C)=O.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 253.72
Pourcentage de pureté 98%