Learn More
H-HoArg-OH, MedChemExpress
Code produit 16439336
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16439336 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16439336 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW008385
MedChemExpress H-HoArg-OH, a homologue arginine, is a strong inhibitor of human bone and liver alkaline phosphatase.
H-HoArg-OH, a homologue arginine, is a strong inhibitor of human bone and liver alkaline phosphatase.
Spécification
Nom chimique ou matériau H-HoArg-OH
CAS 156-86-5
Couleur White to Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H16N4O2
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (531.26 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES [H][C@](N)(CCCCNC(N)=N)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 188.23
Quantité 100 mg
Poids de la formule 188.23
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Solide
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism