Learn More
Chlorhydrate de H-Leu-leu-OMe, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | H-Leu-leu-OMe hydrochloride |
| CAS | 6491-83-4 |
| Formule moléculaire | C13H27ClN2O3 |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H26N2O3.ClH/c1-8(2)6-10(14)12(16)15-11(7-9(3)4)13(17)18-5;/h8-11H,6-7,14H2,1-5H3,(H,15,16);1H/t10-,11-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.COC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](N)CC(C)C |
| Nom IUPAC | méthyl (2S)-2-[[(2S)-2-amino-4-méthylpentanoyl]amino]-4-méthylpentanoate;chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 294.82 |
| Poids de la formule | 294.171 |