Learn More
H-Lys(biotinyl)-OH, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | H-Lys(biotinyl)-OH |
| CAS | 576-19-2 |
| Formule moléculaire | C16H28N4O4S |
| Numéro MDL | MFCD00077319 |
| Quantité | 100 mg |
| SMILES | O=C(O)[C@@H](N)CCCCNC(CCCC[C@@H]1SC[C@]([C@]1([H])N2)([H])NC2=O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 372.48 |
| Pourcentage de pureté | 98% |