Learn More
Chlorhydrate de H-Lys(Boc)OMe, TRC
Code produit 30465274
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30465274 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30465274 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL487915250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau H-Lys(Boc)OMe hydrochloride
CAS 2389-48-2
Formule moléculaire C12 H24 N2 O4 . H Cl
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H24N2O4.ClH/c1-12(2,3)18-11(16)14-8-6-5-7-9(13)10(15)17-4;/h9H,5-8,13H2,1-4H3,(H,14,16);1H/t9-;/m0./s1
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OC(C)(C)C
Nom IUPAC (2S)-2-amino-6-[(2-méthylpropan-2 -yl)oxycarbonylamino]hexanoate;chlorhydrate de méthyl
Poids moléculaire (g/mol) 296.791
Poids de la formule 296.15