Learn More
Chlorhydrate de H-Lys(Boc)OMe, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | H-Lys(Boc)OMe hydrochloride |
| CAS | 2389-48-2 |
| Formule moléculaire | C12 H24 N2 O4 . H Cl |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H24N2O4.ClH/c1-12(2,3)18-11(16)14-8-6-5-7-9(13)10(15)17-4;/h9H,5-8,13H2,1-4H3,(H,14,16);1H/t9-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OC(C)(C)C |
| Nom IUPAC | (2S)-2-amino-6-[(2-méthylpropan-2 -yl)oxycarbonylamino]hexanoate;chlorhydrate de méthyl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 296.791 |
| Poids de la formule | 296.15 |