Learn More
Chlorhydrate de H-Lys(Me)2-OH, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | H-Lys(Me)2-OH Hydrochloride |
| CAS | 79416-87-8 |
| Formule moléculaire | C8H18N2O2 . HCl |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | L-Lysine, N6,N6-dimethyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), L-Lysine, N6,N6-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), N6,N6-Dimethyl-L-lysine monohydrochloride, (2S)-2-Amino-6-(dimethylamino)hexanoic acid monohydrochloride, (S)-6-(Dimethylamino)-2-aminohexanoic acid monohydrochloride, Dimethyllysine hydrochloride, N,N-Dimethyllysine monohydrochloride, Nε,Nε-Dimethyl-L-lysine monohydrochloride, Nε,Nε-Dimethyllysine hydrochloride, Nε-Dimethyl-L-lysine hydrochloride, Nε-Dimethyllysine hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H18N2O2.ClH/c1-10(2)6-4-3-5-7(9)8(11)12;/h7H,3-6,9H2,1-2H3,(H,11,12);1H/t7-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CN(C)CCCC[C@H](N)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide (2S)-2-amino-6-(diméthylamino)hexanoïque;chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 210.7 |
| Poids de la formule | 210.1135 |