Learn More
Chlorhydrate de H-Lys(Me)2-OH, TRC
Code produit 30467961
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30467961 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30467961 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL48883050MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau H-Lys(Me)2-OH Hydrochloride
CAS 79416-87-8
Formule moléculaire C8H18N2O2 . HCl
Quantité 50 mg
Synonyme L-Lysine, N6,N6-dimethyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), L-Lysine, N6,N6-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), N6,N6-Dimethyl-L-lysine monohydrochloride, (2S)-2-Amino-6-(dimethylamino)hexanoic acid monohydrochloride, (S)-6-(Dimethylamino)-2-aminohexanoic acid monohydrochloride, Dimethyllysine hydrochloride, N,N-Dimethyllysine monohydrochloride, Nε,Nε-Dimethyl-L-lysine monohydrochloride, Nε,Nε-Dimethyllysine hydrochloride, Nε-Dimethyl-L-lysine hydrochloride, Nε-Dimethyllysine hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C8H18N2O2.ClH/c1-10(2)6-4-3-5-7(9)8(11)12;/h7H,3-6,9H2,1-2H3,(H,11,12);1H/t7-;/m0./s1
SMILES Cl.CN(C)CCCC[C@H](N)C(=O)O
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-6-(diméthylamino)hexanoïque;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 210.7
Poids de la formule 210.1135