Learn More
H-Pro-Ala-OH, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | H-Pro-Ala-OH |
| CAS | 6422-36-2 |
| Formule moléculaire | C8H14N2O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H14N2O3/c1-5(8(12)13)10-7(11)6-3-2-4-9-6/h5-6,9H,2-4H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)/t5-,6-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](NC([C@@H]1CCCN1)=O)C(O)=O |
| Nom IUPAC | acide (2S)-2-[[(2S)-pyrrolidine-2-carbonyl]amino]propanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 186.21 |
| Poids de la formule | 186.1004 |