Learn More
H-Pro-NHEt Hydrochloride, TRC
Code produit 30424868
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30424868 100 mg
30421074 10 mg
30416911 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30424868 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP839230100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58107-62-3
Formule moléculaire C7H14N2O . HCl
Poids moléculaire (g/mol) 178.66
Nom IUPAC (2S)-N-ethylpyrrolidine-2-carboxamide;hydrochloride
SMILES Cl.CCNC(=O)[C@@H]1CCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau H-Pro-NHEt Hydrochloride
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H14N2O.ClH/c1-2-8-7(10)6-4-3-5-9-6;/h6,9H,2-5H2,1H3,(H,8,10);1H/t6-;/m0./s1
Poids de la formule 178.0873