Learn More
H-Résorcinol [Réactif spectrophotométrique pour le dosage de B par FIA], TRC
Code produit 30418159
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30418159 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30418159 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR145303100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau H-Resorcinol
CAS 3627-01-8
Formule moléculaire C16H12N2O9S2
Quantité 100 mg
Synonyme 4-[2-(2,4-Dihydroxyphenyl)diazenyl]-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic Acid, 1-Naphthol-3,6-disulfonic acid','8-(2,4-dihydroxyphenylazo)- (6CI), 2,7-Naphthalenedisulfonic acid','4-[(2,4-dihydroxyphenyl)azo]-5-hydroxy- (7CI','8CI','9CI), 4-[2-(2,4-Dihydroxyphenyl)diazenyl]-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid (ACI), H Resorcinol
Formule InChI InChI=1S/C16H12N2O9S2/c19-9-1-2-12(14(20)5-9)17-18-13-6-10(28(22,23)24)3-8-4-11(29(25,26)27)7-15(21)16(8)13/h1-7,19-21H,(H,22,23,24)(H,25,26,27)/b18-17+
SMILES O=S(C1=CC(/N=N/C2=CC=C(O)C=C2O)=C3C(O)=CC(S(=O)(O)=O)=CC3=C1)(O)=O
Nom IUPAC Acide 4-hydroxy-5-[(2E)-2-(2-hydroxy-4-oxocyclohexa-2,5-dién-1-ylidène)hydrazinyl]naphtalène-2,7-disulfonique
Poids moléculaire (g/mol) 440.4
Poids de la formule 440