Learn More
Erlab Système de biodécontamination H2O2 , Droit
Code produit 31794037 Tous les produits Erlab Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier recouvert d’époxy
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
31794037 Acier recouvert d’époxy 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31794037 Fournisseur Erlab Code fournisseur NORT000071/D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3670.00€
    3423.00€ / 1 pièces
    Économisez 247.00€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
La technologie de biodécontamination au peroxyde d’hydrogène peut éliminer efficacement même les micro-organismes les plus résistants du volume de travail de la chambre. Une solution fiable, automatisée et validable, conçue pour répondre aux plus hauts standards d’hygiène, de qualité et de sécurité.
  • Équipements et options pour Erlab enceintes et armoires de sécurité : Cet équipement complète et adapte Erlab les enceintes sans conduits et les armoires de sécurité microbiologique aux exigences spécifiques de chaque laboratoire. Chaque option est conçue et validée pour Erlab être intégrée sans compromettre la performance de confinement et de protection de l’équipement.
  • Conçu et validé par Erlab :
    • Composants conçus pour une caisse ou une référence d’armoire spécifique
    • Intégration qui préserve le flux d’air, le confinement et la protection des opérateurs
    • Matériaux sélectionnés pour la résistance chimique et biologique ainsi que la décontamination facile
    • Compatible avec Erlab des programmes de surveillance connectés et de sécurité
  • Adaptez votre poste de travail à vos protocoles : les options d’extraction, les solutions de fenêtres et d’accès à l’avant, les systèmes de décontamination, les accessoires d’étanchéité et les accessoires internes permettent de configurer la station de travail pour les produits manipulés, l’équipement installé à l’intérieur de l’enceinte et l’ergonomie requise par l’opérateur.
  • L’installation est conçue pour être réalisée rapidement, sans impact sur la certification de l’équipement lorsqu’elle est effectuée conformément Erlab aux instructions.
  • Principaux avantages :
    • Option validée en usine, entièrement compatible avec l’équipement cible.
    • Maintient la gestion de confinement et la protection de l’opérateur.
    • Matériaux adaptés aux environnements chimiques et biologiques de laboratoire.
    • Améliore l’ergonomie, la polyvalence et la facilité d’utilisation.
    • Installation rapide sans impact sur la certification des équipements.
Spezifikation
Type de produit Enceinte de confinement des équipements
Matériau Acier recouvert d’époxy
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.