Learn More
H-Val-Met-OH, TRC
Code produit 30451010
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30451010 50 mg -
30457278 100 mg -
30457311 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30451010 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV99170550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14486-09-0
Formule moléculaire C10H20N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 248.34
Nom IUPAC (2S)-2-[[(2S)-2-amino-3-methylbutanoyl]amino]-4-methylsulfanylbutanoic acid
SMILES CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)C(C)C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau H-Val-Met-OH
Formule InChI InChI=1S/C10H20N2O3S/c1-6(2)8(11)9(13)12-7(10(14)15)4-5-16-3/h6-8H,4-5,11H2,1-3H3,(H,12,13)(H,14,15)/t7-,8-/m0/s1
Quantité 50 mg
Poids de la formule 248.1195
Conditions d’expédition Room Temperature