Learn More
H-Val-Met-OH, TRC
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | H-Val-Met-OH |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H20N2O3S/c1-6(2)8(11)9(13)12-7(10(14)15)4-5-16-3/h6-8H,4-5,11H2,1-3H3,(H,12,13)(H,14,15)/t7-,8-/m0/s1 |
| Quantité | 10 mg |
| Poids de la formule | 248.1195 |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |