Learn More
H-VAL-TYR-OH, TRC
Code produit 30455441
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455441 100 mg -
30451240 50 mg -
30455910 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30455441 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV991738100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3061-91-4
Formule moléculaire C14H20N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 280.32
Synonyme L-Tyrosine, N-L-valyl-, Tyrosine, N-L-valyl-, L- (7CI,8CI), Tyrosine, N-valyl- (6CI), L-Valyl-L-tyrosine, N-L-Valyl-L-tyrosine, Valyltyrosine
Nom IUPAC (2S)-2-[[(2S)-2-amino-3-méthylbutanoyl]amino]-3-(4-hydroxyphényl)propanoïque
SMILES CC(C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau H-VAL-TYR-OH
Formule InChI InChI=1S/C14H20N2O4/c1-8(2)12(15)13(18)16-11(14(19)20)7-9-3-5-10(17)6-4-9/h3-6,8,11-12,17H,7,15H2,1-2H3,(H,16,18)(H,19,20)/t11-,12-/m0/s1
Quantité 100 mg
Poids de la formule 280.1423