Description
- Filtre HP ; HEPA H14 : Cette technologie de filtration piège les particules de plus de 0,1 μm avec 99,995
- À utiliser avec des poudres
Spécification
Spécification
| Type de filtre | GF4/HP |
| Type de produit | Filtre |
| À utiliser avec (application) | Poudres |