Learn More
H2L 5765834, Tocris Bioscience™
Code produit 30001686
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30001686 10 mg 10mg
30001524 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001686 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 4870/10
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
LPA1,3,5 antagonist
Antagonist of the lysophosphatidic acid receptors LPA1, LPA5 and LPA3 (IC50 values are 94, 463 and 752 nM respectively). Exhibits no effect at LPA2 or LPA4 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 420841-84-5
Formule moléculaire C21H12N2O7
Poids moléculaire (g/mol) 404.334
Clé InChI HFYPTENHTPNXGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3-4-nitrophenoxy phenyl-1,3-dioxoisoindole-5-carboxylic acid, 2-3-4-nitrophenoxy phenyl-1,3-dioxoisoindoline-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro-2-3-4-nitrophenoxy phenyl-1,3-dioxo-1h-isoindole-5-carboxylic acid, 2-3-4-nitrophenoxy phenyl-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-isoindole-5-carboxylic acid
CID PubChem 1365686
Nom IUPAC 2-[3-(4-nitrophenoxy)phenyl]-1,3-dioxoisoindole-5-carboxylic acid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)OC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-])N3C(=O)C4=C(C3=O)C=C(C=C4)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau H2L 5765834
Quantité 10 mg
Poids de la formule 404.33
Pourcentage de pureté >99%