Learn More
HA-100, MedChemExpress
Description
HA-100 is a potent protein kinase inhibitor, with IC50s of 4 μM, 8 μM, 12 μM and 240 μM for cGMP-dependent protein kinase (PKG), cAMP-dependent protein kinase (PKA), protein kinase C (PKC) and MLC-kinase, respectively. HA-100 also used as a ROCK inhibitor.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | HA-100 |
| CAS | 84468-24-6 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C13H15N3O2S |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 150 mg/mL (540.85 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=S(C1=CC=CC2=C1C=CN=C2)(N3CCNCC3)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 277.34 |
| Poids de la formule | 277.34 |
| Afficher plus |