Learn More
Thermo Scientific™ Rhéomètres HAAKE™ MARS™
Description
Répondez aux exigences du contrôle de la qualité de pointe et de la R&D appliquée grâce au rhéomètre Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™. Ce système de rhéomètre modulaire avancé (MARS) très flexible offre une précision, une manipulation aisée et de nombreuses solutions dédiées aux applications pour une caractérisation complète des matériaux. La nouvelle fonctionnalité Connect Assist permet un échange sans effort et sans erreur des géométries de mesure et des modules de température afin d’accélérer votre flux de travail. Apportez la flexibilité du rhéomètre HAAKE MARS dans votre laboratoire afin de répondre à l’évolution rapide des exigences de tests d’aujourd’hui et de demain.
Les rhéomètres HAAKE MARS de nouvelle génération offrent les avantages suivants :
Équipement d’avenir
- Plateforme de rhéométrie de pointe
- Large gamme d’accessoires pour répondre aux nouvelles exigences analytiques, comprenant le module Thermo Scientific™ RheoScope pour la visualisation au microscope et le module Thermo Scientific™ HAAKE™ Rheonaut pour l’analyse FTIR
- Complète le rhéomètre Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ iQ pour transférer facilement des méthodes de la R&D vers le CQ
Précision
- Bâti en 1 pièce optimisant l’équilibre des forces et la stabilité
- Performances de nano-couple pour les échantillons sensibles : suffisamment robustes pour une utilisation quotidienne
Facilité d’utilisation
- Connect Assist pour les géométries et les modules de température avec un couplage rapide et une reconnaissance immédiate ainsi qu’une libération du rotor par bouton-poussoir automatique
- Le logiciel multilingue Thermo Scientific™ HAAKE™ RheoWin™ automatise entièrement les routines de mesure et d’évaluation pour les professionnels et les débutants
- Serveur Web intégré pour surveiller les données en ligne
Modularité
- L’architecture à système ouvert accepte une grande plage de températures et de géométries de mesure pour améliorer la précision et les capacités de mesure
- Conception à deux colonnes avec une grande flexibilité pour la personnalisation
Solutions pour chaque application
Accessoires spécifiques aux applications et flux de travaux pour les polymères, produits pétrochimiques, produits pharmaceutiques, produits cosmétiques, peintures, encres, revêtements, denrées alimentaires et matériaux de constructionPolymères
- Chambre d’essai contrôlée (-150°C à +600°C)
- Mors de torsion pour l’analyse thermomécanique dynamique (DMTA)
- Outil SER de Xpansion Instruments™ pour mesurer l’élongation
- Module RheoScope pour observer le comportement de fusion des polymères
- Outils logiciels tels que TTS, Spectra et MWD
Produits pétrochimiques
- Large gamme de chambres de compression en titane ou Hastelloy™ pouvant effectuer des mesures jusqu’à 300°C et 600 bar
- Module RheoScope pour les études du comportement de cristallisation (“cires”)
- Cellule de tribologie pour les mesures de friction des lubrifiants et des graisses
Peintures, encres et revêtements
- Hotte pour échantillons avec pièges à solvant
- Cône double, rotor à ailettes, à usage unique et autres géométries de mesure spécialisées
- Cellule de mesure à haut cisaillement pour simuler les procédés de vaporisation et d’atomisation
- Gamme de cellules de mesure de réticulation sous UV, comprenant les réticulations thermostatées
Produits pharmaceutiques et cosmétiques
- Module RheoScope pour les tests de stabilité, la cristallisation, etc.
- Anneau de Du-Noüy et configurations de BiCone pour la rhéologie d’interface
- Support spécial pour plaques de microtitration ou boites de Pétri
- Cellule de submersion
- Outil logiciel supplémentaire pour 21 CFR Part 11
Denrées alimentaires
- Unité de contrôle thermique Peltier universelle : permet d’alterner entre les cylindres coaxiaux, les plaques et les cônes en quelques secondes
- Support de récipient universel pour mesurer à l’intérieur du conteneur d’échantillon d’origine
- Analyse de la texture de matières solides avec fixation des échantillons pour les tests de pliage et de rupture
- Module RheoScope pour étudier les procédés de cristallisation et de fusion
- Chambre de compression pour simuler les procédés de cuisson
Matériaux de construction
- Cellule de mesure pour matériaux de construction avec pompes à palettes et profils à lamelles remplaçables
- Support de récipient universel pour mesurer à l’intérieur du conteneur d’échantillon d’origine
- Géométries de mesure cannelées et sablées pour éviter le glissement des échantillons
Spécification
Spécification
| Résolution angulaire | (nrad) 12 |
| Roulement | Air bearing: 2x radial, 1x axial |
| Profondeur (métrique) | 600 mm |
| Description | HAAKE MARS 60 Rheometer |
| Gamme de fréquences | 0.000001 to 100 Hz |
| Hauteur (métrique) | 890 mm |
| Moteur | Drag cup |
| Inertie du moteur | (kgm2) 10-5 |
| Force normale | (N): 0.01 to 50 Normal force resolution (N): 0.001 |
| Gamme de vitesses rotationnelles | CS : 10-7 à 4 500 tr/min, CR : 10-8 à 4 500 tr/min |
| Afficher plus |