Learn More
HAAKE MiniJet
Description
La m:icro presse à injecter HAAKE MiniJet Thermo Scientific vous permet de préparer efficacement des échantillons jusqu'à 5 g ou 7 cm seulement.
Le besoin de produire différentes géométries d’échantillon associé à la réalité de quantités d'échantillon limitées peut souvent créer des difficultés pour développer un produit.
Production d’échantillons de test de 5 g ou 7 cm seulement
- Petit volume d’échantillon : Des éprouvettes peuvent être produites à partir de divers matériaux : poudres, pastilles ou matières fondues
- Moules interchangeables : géométries d’échantillon de moules standard, ou réalisés à façon
- Facile et rapide à utiliser : Commande et conception permettent une manipulation simple et des résultats reproductibles réguliers
- Préparation d’échantillon pour rhéométrie, tests optiques et tests mécaniques
- Préparation d'échantillons spéciaux pour tests pharmaceutiques
Spécification
Spécification
| Tension | 110/230 V ±10 % |
| Alimentation électrique | 110/230 V ±10 %, 50/60 Hz |
| Consommation électrique | 3,15 A |
| Pression | Max . 1.100 bar |
| Hauteur (métrique) | 710 mm |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
| Largeur (métrique) | 420 mm |
| Température max. de la bouteille | 400 ° C |
| Température du moule | Max . 250 ° C |
| Description | HAAKE MiniJet Pro Piston Injection Molding System |
| Afficher plus |