Learn More
Thermo Scientific™ Micro-compounder HAAKE™ MiniLab 3
Code produit 16215492
Modifier l'affichage
Click to view available options
Température max.:
350 °C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Température max. Conditionnement
16215492 350 °C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16215492 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 5672270
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Grâce au micro-compounder Thermo Scientific™ HAAKE™ MiniLab 3, il n’a jamais été aussi simple d’obtenir rapidement de nouveaux composants et de documenter les changements structurels en ligne.
Profitez d’une souplesse inégalée pour concevoir aujourd’hui des produits adaptés au monde de demain. Le micro-compounder Thermo Scientific™ HAAKE™ MiniLab 3 permet d’obtenir des caractéristiques d’extrusion pertinentes et de réaliser des mesures rhéologiques en ligne pour les projets pilotes et de mise à l’échelle sur une large gamme de matériaux composés. 
En utilisant des quantités de matériaux de seulement 5 grammes ou 7 cm3, le HAAKE MiniLab 3 fournit des résultats significatifs qui vous permettent de rationaliser le développement de votre nouveau matériau. La vitesse des vis et la plage de pression en font un instrument idéal pour la préparation de matériaux onéreux et pour la réalisation d’extrusions réactives.
Il n’a jamais été aussi simple d’obtenir rapidement de nouveaux composants et de documenter les changements structurels en ligne. Le micro-compounder HAAKE MiniLab 3 est un compoundeur conique bivis à canal de recirculation intégré. Il fonctionne soit comme un appareil autonome, soit comme un système entièrement commandé par ordinateur et peut être utilisé avec des vis co-rotatives ou contrarotatives. Il est équipé d’un système de purge par gaz inertes. Grâce à son canal de recirculation et à une valve de dérivation, le temps de séjour est bien défini. Deux capteurs de pression sont intégrés au canal de recirculation et permettent de mesurer la viscosité relative du melt lorsque des vis contrarotatives sont utilisées. En utilisant l’alimentation forcée (en option) avec le micro-compounder HAAKE MiniLab 3, il est possible d’effectuer une extrusion continue avec des débits de volume très faibles.
Le micro-compounder HAAKE MiniLab 3 présente les caractéristiques suivantes :
  • Deux vis co-rotatives et contrarotatives
  • Mesure de viscosité intégrée (avec le logiciel HAAKE PolySoft OS)
  • Bypass automatique pour mise en recirculation ou extrusion directe
  • Alimentation pneumatique
  • Contrôle local grâce à une tablette (Android®) pour  un fonctionnement intuitif
  • Fourreau ouvrant en portefeuille pour un nettoyage facile
  • Suffisamment compact pour s’adapter aux hottes d’aspiration de laboratoire
Recommandé pour la recherche en science des matériaux (tests d’additifs coûteux et développement de nouvelles formulations, par exemple).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse max. 400 rpm
Vitesse de rotation 1 to 400 rpm
Alimentation électrique 115/230 V ±10%, 50/60 Hz
Puissance du moteur 400 W
Pression Up to 300 bar
Couple max. 5 Nm
Hauteur (métrique) 59 cm
Longueur (métrique) 65 cm
Largeur (métrique) 47 cm
Température max. 350 °C
Dérivation Pneumatic
Mode de commande Local via tablet (Android™)
HAAKE PolySoft OS Windows™ Software
Description HAAKE Standard MiniLab 3 Micro Compounder
Formulateurs Yes
Micro-composant Yes
Conception de l’extrudeuse Conical
Type de vis Co-/counter rotating