Learn More
Thermo Scientific™ Logiciel de mesure et de traitement des données HAAKE™ RheoWin™
Le logiciel de mesure et d’évaluation RheoWin facilite la navigation lors de l’utilisation d’un rhéomètre ou d’un viscosimètre.
Marque:  Thermo Scientific™ 098-5075
Code produit. 15528269
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3196.38€
    2969.55€ / 1 pièces
    Économisez 226.83€
    7% de réduction
Description
Le logiciel de mesure et d’évaluation Thermo Scientific™ HAAKE™ RheoWin™ vous facilite la navigation lors de l’utilisation d’un rhéomètre ou d’un viscosimètre. Ce logiciel convivial pour rhéomètres et viscosimètres peut être personnalisé pour faciliter le fonctionnement des rhéomètres et des viscosimètres ; les paramètres par défaut conviennent aux débutants tandis que les rhéologues expérimentés ont un accès complet à tous les paramètres de mesure pertinents.
Le logiciel de mesure et de traitement des données HAAKE RheoWin contient
Logiciel personnalisable
  • RheoWin JobManager pour un contrôle des procédés entièrement automatisé (“Tâches”) de routines de mesure et d’analyse et l’impression ou l’exportation de rapports
  • RheoWin DataManager pour l’évaluation interactive des données mesurées, et outils sophistiqués pour la création de rapports et la génération de modèles pour les graphiques, les tableaux et les vues d’écran
  • RheoWin UserManager pour la gestion complète des utilisateurs, notamment en matière de contrôle d’accès et d’attribution de droits d’accès spécifiques
Fonctionnalité
  • Commande manuelle pour tests préliminaires, affichage des paramètres sélectionnés et enregistrement des données acquises manuellement
  • Création et personnalisation pratiques de routines de mesure prédéfinies, à l’aide d’éléments de mesure et d’évaluation prédéfinis via des techniques de “glisser-déplacer”
  • Mesures entièrement automatisées, évaluation et documentation des données en une seule et même routine de mesure
  • Mesures simultanées à l’aide de plusieurs instruments et de l’évaluation des données
  • Exportation de données librement configurable (par ex., ASCII, MS-Excel, XML, etc.)
  • Possibilité d’enregistrer des graphiques dans différents formats
  • Nombreux algorithmes d’analyse de données (par ex. interpolation, régression et contrôle de qualité automatisé)
  • Possibilité d’enregistrer les données brutes et les valeurs numériques à des fins de contrôle de qualité
  • Capture d’images intégrée avec caméra USB et Firewire
Personnalisation
  • Configuration de chemins et de sous-répertoires définie par l’utilisateur pour le classement des données
  • Génération modulaire d’un nom de fichier et enregistrement automatisé dans un sous-répertoire prédéfini
  • Transfert de données vers systèmes ERP et de laboratoire (par ex. SAP™, LIMS, etc.)
  • Affichage en ligne de toutes les corrections afin d’améliorer la qualité des données
  • Cliché permettant de procéder à la caractérisation rapide d’un échantillon inconnu
Système d’exploitation :
Windows 10 (version 32 bits et 64 bits)
Windows 8.1 (version 32 bits et 64 bits)
Windows 8 (version 32 bits et 64 bits)
Windows 7 (version 32 bits et 64 bits)