Learn More
Thermo Scientific™ Logiciel de mesure et de traitement des données HAAKE™ RheoWin™
Code produit 17916850
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Logiciel
Module logiciel
À utiliser avec (équipement):
HAAKE Viscotester iQ
Logiciel d’analyse HAAKE RheoWin
Rhéomètre HAAKE MARS 40
Rhéomètre HAAKE MARS 60
Rhéomètre HAAKE MARS iQ Air
Viscosimètre HAAKE iQ Air
À utiliser avec (application):
Navigation dans les opérations du système
Outil 21 CFR Part 11
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type À utiliser avec (équipement) À utiliser avec (application) Conditionnement
17916850 Logiciel Rhéomètre HAAKE MARS 40 Navigation dans les opérations du système 1 pièce
15375123 Logiciel HAAKE Viscotester iQ Navigation dans les opérations du système 1 pièce
15528269 Logiciel Viscosimètre HAAKE iQ Air Navigation dans les opérations du système -
17387199 Logiciel Rhéomètre HAAKE MARS iQ Air Navigation dans les opérations du système 1 pièce
17630687 Logiciel Rhéomètre HAAKE MARS 60 Navigation dans les opérations du système 1 pièce
17906850 Module logiciel Logiciel d’analyse HAAKE RheoWin Outil 21 CFR Part 11 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17916850 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 0985072
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le logiciel de mesure et d’évaluation RheoWin facilite la navigation lors de l’utilisation d’un rhéomètre ou d’un viscosimètre.
Le logiciel de mesure et d’évaluation Thermo Scientific™ HAAKE™ RheoWin™ vous facilite la navigation lors de l’utilisation d’un rhéomètre ou d’un viscosimètre. Ce logiciel convivial pour rhéomètres et viscosimètres peut être personnalisé pour faciliter le fonctionnement des rhéomètres et des viscosimètres ; les paramètres par défaut conviennent aux débutants tandis que les rhéologues expérimentés ont un accès complet à tous les paramètres de mesure pertinents.
Le logiciel de mesure et de traitement des données HAAKE RheoWin contient
Logiciel personnalisable
  • RheoWin JobManager pour un contrôle des procédés entièrement automatisé (“Tâches”) de routines de mesure et d’analyse et l’impression ou l’exportation de rapports
  • RheoWin DataManager pour l’évaluation interactive des données mesurées, et outils sophistiqués pour la création de rapports et la génération de modèles pour les graphiques, les tableaux et les vues d’écran
  • RheoWin UserManager pour la gestion complète des utilisateurs, notamment en matière de contrôle d’accès et d’attribution de droits d’accès spécifiques
Fonctionnalité
  • Commande manuelle pour tests préliminaires, affichage des paramètres sélectionnés et enregistrement des données acquises manuellement
  • Création et personnalisation pratiques de routines de mesure prédéfinies, à l’aide d’éléments de mesure et d’évaluation prédéfinis via des techniques de glisser-déplacer
  • Mesures entièrement automatisées, évaluation et documentation des données en une seule et même routine de mesure
  • Mesures simultanées à l’aide de plusieurs instruments et de l’évaluation des données
  • Exportation de données librement configurable (par ex., ASCII, MS-Excel, XML, etc.)
  • Possibilité d’enregistrer des graphiques dans différents formats
  • Nombreux algorithmes d’analyse de données (par ex. interpolation, régression et contrôle de qualité automatisé)
  • Possibilité d’enregistrer les données brutes et les valeurs numériques à des fins de contrôle de qualité
  • Capture d’images intégrée avec caméra USB et Firewire
Personnalisation
  • Configuration de chemins et de sous-répertoires définie par l’utilisateur pour le classement des données
  • Génération modulaire d’un nom de fichier et enregistrement automatisé dans un sous-répertoire prédéfini
  • Transfert de données vers systèmes ERP et de laboratoire (par ex. SAP™, LIMS, etc.)
  • Affichage en ligne de toutes les corrections afin d’améliorer la qualité des données
  • Cliché permettant de procéder à la caractérisation rapide d’un échantillon inconnu
Système d’exploitation :
  • Windows 10 (version 32 bits et 64 bits)
  • Windows 8.1 (version 32 bits et 64 bits)
  • Windows 8 (version 32 bits et 64 bits)
  • Windows 7 (version 32 bits et 64 bits)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Logiciel
À utiliser avec (équipement) Rhéomètre HAAKE MARS 40
À utiliser avec (application) Navigation dans les opérations du système