Learn More
Thermo Scientific™ Rhéomètres HAAKE™ Viscotester™ iQ
Code produit 15315123 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Air Rheometer
Ensemble d’applications pour rhéomètre
Rhéomètre
Comprend:
Module de mesure de la température nominative
Unité de base uniquement, les accessoires (par ex., géométries de mesure, module de température) sont requis et vendus séparément
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Comprend Conditionnement
15315123 Rhéomètre Unité de base uniquement, les accessoires (par ex., géométries de mesure, module de température) sont requis et vendus séparément 1 pièce
15548269 Air Rheometer Unité de base uniquement, les accessoires (par ex., géométries de mesure, module de température) sont requis et vendus séparément -
15419764 Ensemble d’applications pour rhéomètre Module de mesure de la température nominative 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15315123 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 2620001
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Découvrez comment un rhéomètre individuel, intuitif et intelligent fait la différence en matière de contrôle qualité.
Mesurez et analysez les propriétés rhéologiques d'une large gamme de liquides, de pâtes et d'échantillons semi-solides grâce aux rhéomètres Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ iQ et Viscotester iQ Air. Le rhéomètre Viscotester iQ est une solution intuitive conçue pour répondre aux exigences rhéologiques courantes des laboratoires de CQ. Le rhéomètre Viscotester iQ Air est le plus petit rhéomètre oscillatoire à paliers à air du monde disponible sur le marché. Tous deux définissent de nouvelles normes de modularité, de facilité d'utilisation, d'efficacité accrue et de conseils intelligents aux utilisateurs, qu'ils soient destinés à la détermination simple de la viscosité ou aux études rhéologiques complexes.
Les rhéomètres HAAKE Viscotester iQ succèdent à aux viscosimètres obsolètes suivants:
  • Viscosimètre rotatif Thermo Scientific HAAKE Viscotester 550
  • Viscosimètre rotatif Thermo Scientific HAAKE Viscotester E, D, C (certaines applications uniquement)
La mise au point de la nouvelle génération de Viscotester a été motivée par les exigences des nouvelles tâches rhéologiques en contrôle qualité. Grâce à notre rhéomètre HAAKE Viscotester iQ, nous sommes en mesure d’associer plusieurs dizaines d’années d’expérience dans le domaine de la rhéologie à des solutions conçues pour les environnements de travail très dynamiques. Notre objectif est de permettre des mesures rhéologiques rapides, fiables et précises avec une facilité d’utilisation optimale. Désormais, nous proposons le plus petit rhéomètre oscillatoire à paliers à air disponible sur le marché : notre rhéomètre HAAKE Viscotester iQ Air. Chaque rhéomètre peut être utilisé comme unité portable autonome ou peut faire partie intégrante de votre laboratoire de CQ et être entièrement contrôlé par logiciel.
Idéal pour le contrôle de la qualité dans les secteurs industriels suivants :
  • Denrées alimentaires
  • Produits pharmaceutiques et cosmétiques
  • Exploitation minière et construction
  • Pigments et colorants
  • Polymères
Individuel
  • Répond à vos exigences de CQ
  • Changement aisé entre les différentes configurations de mesure afin d’accélérer la mise en place et le fonctionnement
  • Une gamme complète de géométries de mesure et d’accessoires pour personnaliser votre instrument
  • Moteur EC extrêmement dynamique et puissant pour une grande flexibilité sur toute une gamme de matériaux et de mesures
  • Modules Peltier interchangeables et auto-suffisants ou modules de régulation de la température par liquides pour une flexibilité maximale
  • Mode oscillatoire en option
  • Plusieurs modes de fonctionnement : Autonome, avec la nouvelle application HAAKE Viscotester iQ RheoApp ou entièrement commandé par logiciel pour correspondre à votre niveau d’utilisation
Intuitif
  • Le CQ devient encore plus pratique pour votre laboratoire
  • Concept révolutionnaire d’explication intuitive de la configuration et de la manipulation pour un fonctionnement sans erreur
  • Fonction de levage pratique pour un réglage de l’espace pratique, précis et reproductible
  • Géométries de mesure conçues pour une manipulation optimisée et un remplacement aisé
  • Remplissage de l’échantillon correct et précis pour des plaques parallèles afin d’obtenir une précision de mesure optimale
Intelligent
  • Le système guide les opérateurs pour surmonter chaque défi de mesure
  • Affichage à écran tactile pratique pour la visualisation des résultats de mesures graphiques et numériques
  • Conseils utilisateur intelligents pour les procédures de mesure et d’évaluation, la sélection de tâches adaptées avec indication des plages de mesure disponibles
  • Fonction “Connect Assist” de couplage rapide des géométries de mesure et des modules de température avec un alignement parfait, une reconnaissance automatique et un retour pour optimiser les mesures
  • Fonction “Temperature Assist” de contrôle rapide de la température des échantillons en temps réel sur la base d’un modèle de transfert de chaleur dynamique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Rhéomètre
Résolution angulaire 1,25 μrad
Description Rhéomètre HAAKE Viscotester iQ (roulement à billes)
Dimensions (L x l x H) 270 x 500 x 500 mm
Gamme de fréquences 0,1 à 20 Hz
Angle de déflexion minimum : 10 μrad (en option)
Comprend Unité de base uniquement, les accessoires (par ex., géométries de mesure, module de température) sont requis et vendus séparément
Interface TCP/IP pour la communication avec l’ordinateur USB : 1 port pour clé USB pour l’application HAAKE Viscotester iQ RheoApp, 1 port pour clavier ou lecteur de code-barres
Géométries de mesure Cylindres coaxiaux, cylindres à double espace, plaques parallèles, cônes, pompes à palettes
Méthode de mesure En rotation : vitesse imposée (CR), contrainte imposée (CS) En oscillation : déformation imposée (CD), contrainte imposée (CS)
Brevets Couplage rapide : DE102012018592
Conceptions : EP 001320964-0001 à 001320964-0010, UK 9001320964-0001 à 9001320964-0010, US D706,658., Japon 1471355, Chine ZL201230476257.6
Alimentation électrique Commutation automatique : 100/240 V, 50/60 Hz
Gamme de vitesses rotationnelles 0,01 tr/min à 1 500 tr/min
Taux de cisaillement Plage de contrainte de cisaillement : 0,004 s -1 - 11415 s -1 (En fonction de la géométrie de mesure utilisée. Valeurs théoriques calculées.) Plage de contrainte de cisaillement : 0,7 Pa - 63660 Pa (En fonction de la géométrie de mesure utilisée. Valeurs théoriques calculées.)
Plage de températures (métrique)
Module universel de contrôle Peltier (TM-PE-C)
Cylindres coaxiaux : -5°C à 160°C
Plaques et cônes : 0°C à 140°C
Selon la température ambiante
Module universel à contrôle liquide (TM-LI-C32 / – C48)
Cylindres coaxiaux : -20°C à 180°C
Plaques et cônes : -10°C à 160°C
Selon le modèle de circulateur et le liquide de bain
Plaque de contrôle Peltier (TM-PE-P) de 0°C à 160°C
Plaque à contrôle liquide(TM-LI-P) de -20°C à 180°C
Selon le modèle de circulateur et le liquide de bain 
Cylindre contrôlé électriquement (TM-EL-C) jusqu’à 300°C
Disponible pour la configuration des chambres de compression
Plage de couple 0,2 mNm à 100 mNm
Résolution de couple : 0,01 mNm
Gamme de vitesses 0,001 à 157 rad/s
Gamme de viscosité En rotation : 0,001 Pas à 600 000 Pas (en fonction de la géométrie de mesure utilisée. Valeurs théoriques calculées.)
En oscillation : 5 Pas et supérieur (option)
Poids (métrique) 18 kg