Learn More
Thermo Scientific™ Rhéomètres HAAKE™ Viscotester™ iQ
Code produit 15419764 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Air Rheometer
Ensemble d’applications pour rhéomètre
Rhéomètre
Comprend:
Module de mesure de la température nominative
Unité de base uniquement, les accessoires (par ex., géométries de mesure, module de température) sont requis et vendus séparément
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Comprend Conditionnement
15419764 Ensemble d’applications pour rhéomètre Module de mesure de la température nominative 1 pièce
15548269 Air Rheometer Unité de base uniquement, les accessoires (par ex., géométries de mesure, module de température) sont requis et vendus séparément -
15315123 Rhéomètre Unité de base uniquement, les accessoires (par ex., géométries de mesure, module de température) sont requis et vendus séparément 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15419764 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 2620006
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Découvrez comment un rhéomètre individuel, intuitif et intelligent fait la différence en matière de contrôle qualité.
Mesurez et analysez les propriétés rhéologiques d'une large gamme de liquides, de pâtes et d'échantillons semi-solides grâce aux rhéomètres Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ iQ et Viscotester iQ Air. Le rhéomètre Viscotester iQ est une solution intuitive conçue pour répondre aux exigences rhéologiques courantes des laboratoires de CQ. Le rhéomètre Viscotester iQ Air est le plus petit rhéomètre oscillatoire à paliers à air du monde disponible sur le marché. Tous deux définissent de nouvelles normes de modularité, de facilité d'utilisation, d'efficacité accrue et de conseils intelligents aux utilisateurs, qu'ils soient destinés à la détermination simple de la viscosité ou aux études rhéologiques complexes.
Les rhéomètres HAAKE Viscotester iQ succèdent à aux viscosimètres obsolètes suivants:
  • Viscosimètre rotatif Thermo Scientific HAAKE Viscotester 550
  • Viscosimètre rotatif Thermo Scientific HAAKE Viscotester E, D, C (certaines applications uniquement)
The development of the next generation Viscotester was driven by the demands of new rheological tasks in quality control. With the HAAKE Viscotester iQ rheometer, we combine decades of experience in rheology with solutions designed for highly dynamic working environments. Our goal is to enable fast, reliable and precise rheological measurements with maximum ease of operation. Now with the HAAKE Viscotester iQ Air rheometer, we bring you the smallest available oscillation air bearing rheometer. Either rheometer can be used as a standalone portable unit or as a fully software-controlled part of your QC lab.
Ideal for Industrial QC in:
  • Food
  • Cosmetics & Pharmaceuticals
  • Mining & Construction
  • Petrochemicals
  • Polymers
Individual
  • Meeting your demands in QC
  • Easy exchange between different measuring configurations for fast setup and operation
  • Comprehensive portfolio of measuring geometries and accessories to tailor your instrument
  • Highly dynamic, powerful EC motor for flexibility across a range of materials and measurements
  • Exchangeable self-sufficient Peltier or liquid controlled temperature modules for maximum flexibility
  • Optional oscillation mode
  • Multiple means of operation: Standalone, with new HAAKE Viscotester iQ RheoApp, or fully software controlled to match your level of usability
Intuitive
  • Making QC more convenient for your laboratory
  • Breakthrough concept self-explaining in setup and handling for error-proof operation
  • Smart lift function for convenient, accurate and reproducible gap setting
  • Measuring geometries designed for optimized handling and easy exchange
  • Correct and precise sample filling for parallel plates for ultimate measuring accuracy
Intelligent
  • Guiding your operators through every measurement challenge
  • Convenient touch screen display for visualization of numerical and graphical measurement results
  • Intelligent user guidance for measuring and evaluation procedures, selection of suitable jobs with indication of available measuring range
  • 'Connect Assist' quick coupling of measuring geometries and temperature modules with perfect alignment, automatic recognition and feedback for measuring optimization
  • 'Temperature Assist' rapid real sample temperature control based on a dynamic heat transfer model
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Ensemble d’applications pour rhéomètre
Résolution angulaire 1,25 μrad
Description HAAKE Viscotester iQ ready to use package for liquids
Dimensions (L x l x H) 270 x 500 x 500 mm
Gamme de fréquences 0.1 to 20 Hz, Minimum deflection angle: 10μrad (option)
Comprend Module de mesure de la température nominative
Interface
  • TCP/IP for communication with PC
  • USB: 1 port for USB flash drive for HAAKE Viscotester iQ RheoApp, 1 port for keyboard or barcode reader
Géométries de mesure Coaxial Cylinders
Méthode de mesure In rotation: Controlled Rate (CR), Controlled Stress (CS) In oscillation: Controlled Deformation (CD), Controlled Stress (CS)
Brevets
  • Quick coupling: DE102012018592
  • EP designs 001320964-0001 through 001320964-0010
  • UK designs  9001320964-0001 through 9001320964-0010
  • US  designs D706,658.
  • Japan designs 1471355
  • China designs ZL201230476257.6
Alimentation électrique Autoswitch: 100/240 V, 50/60 Hz
Gamme de vitesses rotationnelles 0.01 rpm to 1500 rpm
Taux de cisaillement
  • Shear stress range: 0.004 s -1 - 11415 s -1
  • (Depending on the measuring geometry used. Calculated theoretical values.)
  • Shear stress range: 0.7 Pa - 63660 Pa
  • (Depending on the measuring geometry used. Calculated theoretical values.)
Plage de températures (métrique)
  • Universal Peltier controlled Module (TM-PE-C)
  • Coaxial cylinders: -5°C up to 160°C
  • Plates and cones: 0°C up to 140°C
  • Depending on ambient temperature
Plage de couple
  • 0.2 mNm to 100 mNm
  • Torque resolution: 0.01 mNm
Gamme de vitesses 0,001 à 157 rad/s
Gamme de viscosité
  • In rotation: 0.001 Pas - 600000 Pas (Depending on the measuring geometry used. Calculated theoretical values.)
  • In oscillation: 5 Pas and higher (option)
Poids (métrique) 18 kg