Description
Mesurez et analysez les propriétés rhéologiques d'une large gamme de liquides, de pâtes et d'échantillons semi-solides grâce aux rhéomètres Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ iQ et Viscotester iQ Air. Le rhéomètre Viscotester iQ est une solution intuitive conçue pour répondre aux exigences rhéologiques courantes des laboratoires de CQ. Le rhéomètre Viscotester iQ Air est le plus petit rhéomètre oscillatoire à paliers à air du monde disponible sur le marché. Tous deux définissent de nouvelles normes de modularité, de facilité d'utilisation, d'efficacité accrue et de conseils intelligents aux utilisateurs, qu'ils soient destinés à la détermination simple de la viscosité ou aux études rhéologiques complexes.
Les rhéomètres HAAKE Viscotester iQ succèdent à aux viscosimètres obsolètes suivants:
- Viscosimètre rotatif Thermo Scientific HAAKE Viscotester 550
- Viscosimètre rotatif Thermo Scientific HAAKE Viscotester E, D, C (certaines applications uniquement)
La mise au point de la nouvelle génération de Viscotester a été motivée par les exigences des nouvelles tâches rhéologiques en contrôle qualité. Grâce à notre rhéomètre HAAKE Viscotester iQ, nous sommes en mesure d’associer plusieurs dizaines d’années d’expérience dans le domaine de la rhéologie à des solutions conçues pour les environnements de travail très dynamiques. Notre objectif est de permettre des mesures rhéologiques rapides, fiables et précises avec une facilité d’utilisation optimale. Désormais, nous proposons le plus petit rhéomètre oscillatoire à paliers à air disponible sur le marché : notre rhéomètre HAAKE Viscotester iQ Air. Chaque rhéomètre peut être utilisé comme unité portable autonome ou peut faire partie intégrante de votre laboratoire de CQ et être entièrement contrôlé par logiciel.
Idéal pour le contrôle de la qualité dans les secteurs industriels suivants :
- Denrées alimentaires
- Produits pharmaceutiques et cosmétiques
- Exploitation minière et construction
- Pigments et colorants
- Polymères
Individuel
- Répond à vos exigences de CQ
- Changement aisé entre les différentes configurations de mesure afin d’accélérer la mise en place et le fonctionnement
- Une gamme complète de géométries de mesure et d’accessoires pour personnaliser votre instrument
- Moteur EC extrêmement dynamique et puissant pour une grande flexibilité sur toute une gamme de matériaux et de mesures
- Modules Peltier interchangeables et auto-suffisants ou modules de régulation de la température par liquides pour une flexibilité maximale
- Mode oscillatoire en option
- Plusieurs modes de fonctionnement : Autonome, avec la nouvelle application HAAKE Viscotester iQ RheoApp ou entièrement commandé par logiciel pour correspondre à votre niveau d’utilisation
Intuitif
- Le CQ devient encore plus pratique pour votre laboratoire
- Concept révolutionnaire d’explication intuitive de la configuration et de la manipulation pour un fonctionnement sans erreur
- Fonction de levage pratique pour un réglage de l’espace pratique, précis et reproductible
- Géométries de mesure conçues pour une manipulation optimisée et un remplacement aisé
- Remplissage de l’échantillon correct et précis pour des plaques parallèles afin d’obtenir une précision de mesure optimale
Intelligent
- Le système guide les opérateurs pour surmonter chaque défi de mesure
- Affichage à écran tactile pratique pour la visualisation des résultats de mesures graphiques et numériques
- Conseils utilisateur intelligents pour les procédures de mesure et d’évaluation, la sélection de tâches adaptées avec indication des plages de mesure disponibles
- Fonction “Connect Assist” de couplage rapide des géométries de mesure et des modules de température avec un alignement parfait, une reconnaissance automatique et un retour pour optimiser les mesures
- Fonction “Temperature Assist” de contrôle rapide de la température des échantillons en temps réel sur la base d’un modèle de transfert de chaleur dynamique
Specifications
Specifications
| Type | Air Rheometer |
| Résolution angulaire | 1.25 μrad |
| Description | HAAKE Viscotester iQ Air rheometer (air bearing) |
| Dimensions (L x l x H) | 270 x 500 x 500 mm |
| Gamme de fréquences | 0.1 to 50 Hz, Minimum deflection angle: 10μrad |
| Comprend | Unité de base uniquement, les accessoires (par ex., géométries de mesure, module de température) sont requis et vendus séparément |
| Interface | TCP/IP for communication with PC USB: 1 port for USB flash drive for HAAKE Viscotester iQ RheoApp, 1 port for keyboard or barcode reader |
| Géométries de mesure | Cylindres coaxiaux, cylindres à double espace, plaques parallèles, cônes, pompes à palettes |
| Méthode de mesure | In rotation: Controlled Rate (CR), Controlled Stress (CS) In oscillation: Controlled Deformation (CD), Controlled Stress (CS) |
| Alimentation électrique | Autoswitch: 100/240 V, 50/60 Hz |
| Show More |