Learn More
IKA™ Cellule HABITAT, emballage 0,5 L à double paroi
Code produit 17705079 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Verre borosilicaté
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
17705079 Verre borosilicaté 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit 17705079 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0010007645
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
L’ensemble de cellules HABITAT pour la recherche utilisant des bioréacteurs HABITAT contient un récipient en verre à double paroi de 0,5 L pour les applications de culture cellulaire, ainsi que l’entraînement d’agitation adapté.
Avec l’ensemble de tour de contrôle disponible séparément (par exemple cellule HABITAT), vous recevez tous les composants nécessaires à une culture réussie. Pour le contrôle de la température via la double gaine, nous recommandons l’un de nos circulateurs tels que le HRC basique ou contrôle.
Inclus à la livraison
  • Support 0,5
  • Récipient en verre, double paroi HA.gv.dw.0.5
  • Moteur, petit HA.mt.s.2
  • Tuyau de récolte, droit HA.hp.s.0.5
  • Port d’alimentation HA.fd (2 pièces)
  • Micro-diffuseur HA.sp.m.0.5, 5 μm
  • Condenseur HA.cn
  • Rotor à 3 lames inclinées HA.ip.pi.0.5
  • Capteur de température HA.s.tm.1
  • Capteur de pH HA.s.ph.0.5
  • Capteur d’OD HA.s.do.0.5
  • Capteur de mousse HA.s.fo
  • Capteur de niveau HA.s.lv.1
  • Câble et ensemble de tubes HA.cab.dw
  • Flacon d’échantillon HA.sf.250 (4 pièces)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 0,5 L
Matériau Verre borosilicaté