Learn More
IKA™ Cellule HABITAT, emballage 0,5 L à simple paroi
Code produit 17795069 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Verre borosilicaté
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
17795069 Verre borosilicaté 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit 17795069 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0010007644
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
L’ensemble de cellules HABITAT pour la recherche utilisant des bioréacteurs HABITAT contient un récipient en verre à simple paroi de 0,5 L pour les applications de culture cellulaire, ainsi que l’entraînement d’agitation adapté.
Avec l’ensemble de tour de contrôle disponible séparément (par exemple cellule HABITAT), vous recevez tous les composants nécessaires à une culture réussie.
Inclus à la livraison
  • Support 0,5
  • Récipient en verre, paroi simple Ha.gv.sw.0.5
  • Moteur, petit HA.mt.s.2
  • Tuyau de récolte, droit HA.hp.s.0.5
  • Port d’alimentation HA.fd (2 pièces)
  • Micro-diffuseur HA.sp.m.0.5, 5 μm
  • Condenseur HA.cn
  • Rotor à 3 lames inclinées HA.ip.pi.0.5
  • Capteur de température HA.s.tm.1
  • Capteur de pH HA.s.ph.0.5
  • Capteur d’OD HA.s.do.0.5
  • Capteur de mousse HA.s.fo
  • Capteur de niveau HA.s.lv.1
  • Couverture chauffante HA.hbl.0.5
  • Câble et ensemble de tubes HA.cab.sw
  • Flacon d’échantillon HA.sf.250 (4 pièces)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 0,5 L
Matériau Verre borosilicaté
Dimensions 185 x 365 x 185 mm