Description
Avec l’ensemble de tour de contrôle disponible séparément (par exemple cellule HABITAT), vous recevez tous les composants nécessaires à une culture réussie.
Inclus à la livraison
- Support 1
- Récipient en verre, paroi simple Ha.gv.sw.1
- Moteur, petit HA.mt.s.2
- Tuyau de récolte, droit HA.hp.s.1
- Port pour l’inoculation HA.ino
- Micro-diffuseur HA.sp.m.1, 5 μm
- Condenseur HA.cn
- Rotor à 3 lames inclinées HA.ip.pi.1
- Capteur de température HA.s.tm.1
- Capteur de pH HA.s.ph.1
- Capteur d’OD HA.s.do.1
- Capteur de mousse HA.s.fo
- Capteur de niveau HA.s.lv.1
- Couverture chauffante HA.hbl.1
- Câble et ensemble de tubes HA.cab.sw
- Flacon d’échantillon HA.sf.250 (4 pièces)
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 L |
| Dimensions | 210 x 415 x 210 mm |