Learn More
IKA™ HABITAT Ferment, ensemble de 0,5 L à double paroi
Code produit 17785079 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17785079 0,5 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit 17785079 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0010007655
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
L’ensemble HABITAT Ferment pour la recherche utilisant des bioréacteurs HABITAT contient un récipient en verre à double paroi de 0,5 L pour les applications de fermentation, ainsi que l’entraînement d’agitation adapté.
Avec l’ensemble de tour de contrôle disponible séparément (par exemple HABITAT Ferment), vous recevez tous les composants nécessaires à une culture réussie. Pour le contrôle de la température via la double gaine, nous recommandons l’un de nos circulateurs tels que le HRC basique ou contrôle.
Inclus à la livraison
  • Support 0,5
  • Récipient en verre, double paroi HA.gv.dw.0.5
  • Moteur, petit HA.mt.s.2
  • Tuyau de récolte, droit HA.hp.s.0.5
  • Port d’alimentation HA.fd (2 pièces)
  • Baffle Ha.ba.0.5
  • Arroseur annulaire Ha.sp.r.0.5, 0,5 mm
  • Condenseur HA.cn
  • Rotor segmenté à 6 lames HA.ip.b.0.5
  • Capteur de température HA.s.tm.1
  • Capteur de pH HA.s.ph.0.5
  • Capteur d’OD HA.s.do.0.5
  • Capteur de mousse HA.s.fo
  • Capteur de niveau HA.s.lv.1
  • Câble et ensemble de tubes HA.cab.dw
  • Flacon d’échantillon HA.sf.250 (4 pièces)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Bioreactor Pack
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 0,5 L
Matériau Verre borosilicaté
Poids (métrique) 6,77 kg