Description
Avec l’ensemble de tour de contrôle disponible séparément (par exemple HABITAT Ferment), vous recevez tous les composants nécessaires à une culture réussie. Pour le contrôle de la température via la double gaine, nous recommandons l’un de nos circulateurs tels que le HRC 2 basique ou contrôle.
Inclus à la livraison
- Support 5
- Récipient en verre, double paroi HA.gv.dw.5
- Moteur, grand HA.mt.s.10
- Tuyau de récolte, droit HA.hp.s.5
- Port pour l’inoculation HA.ino
- Baffle HA.ba.5
- Arroseur annulaire HA.sp.r.5, 0,5 mm
- Condenseur HA.cn
- Rotor segmenté à 6 lames HA.ip.b.5 (2 pièces)
- Capteur de température HA.s.tm.5
- Capteur de pH HA.s.ph.5
- Capteur d’OD HA.s.do.5
- Capteur de mousse HA.s.fo
- Capteur de niveau HA.s.lv.5
- Câble et tube HA.cab.dw, flacon d’échantillon setHA.sf.250 (4 pièces)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Ensemble de bioréacteur |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 5 L |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Poids (métrique) | 16,66 kg |