Description
Avec l’ensemble de tour de contrôle disponible séparément (par exemple HABITAT Ferment), vous recevez tous les composants nécessaires à une culture réussie. Le colis comprend des récipients HABITAT Ferment de 2 et 5 L dotés d’un doigt de refroidissement pour le contrôle / abaissement de la température dans le milieu. Nous recommandons de l’utiliser en association avec l’un de nos refroidisseurs, comme le RC 2 lite.
Inclus à la livraison
- Support 2
- Doigt de refroidissement HA.cf.2
- Récipient en verre, paroi simple HA.gv.sw.2
- Moteur, petit HA.mt.s.2
- Tuyau de récolte, droit HA.hp.s.2
- Port pour l’inoculation HA.ino
- Baffle HA.ba.2
- Arroseur annulaire HA.sp.r.2, 0,5 mm
- Condenseur HA.cn
- Rotor segmenté à 6 lames HA.ip.b.2
- Capteur de température HA.s.tm.2
- Capteur de pH HA.s.ph.2
- Capteur d’OD HA.s.do.2
- Capteur de mousse HA.s.fo
- Capteur de niveau HA.s.lv.2
- Câble et ensemble de tubes HA.cab.sw
- Flacon d’échantillon HA.sf.250 (4 pièces)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bioreactor Pack |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 2 L |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Poids (métrique) | 9,11 kg |