Learn More
IKA™ HABITAT Photo Ferment CCT
Code produit 17765219 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
17765219 Prise EU 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit 17765219 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0010007605
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
L’ensemble d’unité de contrôle IKA HABITAT Photo Ferment CCT du bioréacteur de recherche HABITAT est utilisé pour surveiller et contrôler le bioprocédé.
Contrôle et surveillance
Le bioprocédé et tous les paramètres de test associés peuvent être facilement contrôlés et surveillés au moyen de la tablette fixée à l’unité de contrôle et à l’aide du logiciel intuitif et facile à utiliser. Selon le type de culture, vous pouvez choisir entre les modes de fonctionnement discontinu, semi-discontinu et par perfusion/en continu. La nouvelle fonction de mélange chaotique garantit un mélange plus rapide et plus efficace si nécessaire. La tablette de 10,4 pouces permet un accès direct à tous les actionneurs directement sur l’écran principal. Une gestion claire de l’étalonnage, une vue d’ensemble sous forme de schéma et la documentation complète du processus complètent l’opération. Une version logicielle conforme à la norme FDA CFR Partie 11 est disponible en option.
Alimentation en gaz
Les contrôleurs de débit massique intégrés pour 4 conduites de gaz distinctes (pour N2, O2, air et CO2) garantissent une alimentation en gaz précise et réglable individuellement, parfaitement adaptée aux besoins de vos cellules. Des débits de 0 à 2 000 cm3/min peuvent être atteints.
Alimentation en liquide
4 pompes Watson Marlow intégrées, réglables en direction et en vitesse, vous donnent la possibilité de faire entrer ou sortir par pompage différents liquides (comme des acides, des bases, des agents anti-mousse ou des solutions nutritives).
Capteurs
La cellule HABITAT permet de mesurer les paramètres suivants à l’aide de capteurs :
  • pH
  • OD (oxygène dissous)
  • max.
  • Niveau de remplissage
  • Mousse
Contrôle de la température
Le contrôle de température constant et précis pendant la culture est garanti par le manchon chauffant, adapté à la taille du récipient. (Le manchon chauffant est inclus avec l’emballage du récipient cellulaire HABITAT).
Toutes les fonctionnalités en un coup d’œil
  • Conception compacte et faible encombrement : 223 x 402 x 450 mm (l x p x h)
  • Grande tablette pour un fonctionnement bien visible (10,4 pouces)
  • Logiciel intuitif et facile à utiliser avec de nombreuses fonctionnalités.
  • 4 pompes à charge rapide intégrées (Watson Marlow)
  • Connectivité : USB, PC, RS232, Ethernet, entrée de signal externe, pompe externe, unité à usage unique, thermostat
  • Stockage de données
  • Alimentation en gaz avec 4 contrôleurs de débit massique intégrés : par exemple pour O2, Air, N2, CO2
  • Affichage par LED d’état : affichage direct des erreurs par voyant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Bioreactor Pack
Débit 1,0 à 270 ml/min
Comprend HABITAT Photo Ferment CCT S099, tablette avec logiciel pour bioréacteur, HA.pl. Élément de refroidissement Peltier, panneau LED (2 pièces)
Type de prise Prise EU
Tension 100/240 V
Poids (métrique) 14 kg