Learn More
Gilac™ Tableau HACCP
Code produit 17978471
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17978471 Rouge 1 pièce
17958681 Bleu 1 pièce
17918691 Vert 1 pièce
17918431 Jaune 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17978471 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G402009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.86€
    14.62€ / 1 pièces
    Économisez 7.24€
    33% de réduction
Expédition estimée: 30-11-2026
Le tableau HACCP Duckboard permet d'identifier les zones de stockage par couleur.
  • Caillebotis alimentaire en plastique, structure alvéolaire.
  • Indispensable pour identifier les zones de stockage par couleur.
    • Permet le respect des règles d'hygiène en matière de stockage des aliments.
  • Capacité de charge élevée grâce à sa structure en PEHD : charge générale jusqu'à 250 kg par mètre carré.
  • Facile à nettoyer au jet d'eau haute pression ou en machine.
  • Système à clipser très facile à installer, se découpe facilement à la scie pour un ajustement parfait dans son logement.
  • Zone de jonction adaptée aux équipements à larges surfaces.
  • Modulaire, évolutif et durable.
  • Résistance thermique adaptée aux températures des chambres de congélation.
  • Drainage optimal.
  • Vendu séparément.
  • 4 caillebotis alimentaires en plastique = 1 mètre carré.
Spécification
Couleur Rouge
Longueur (impériale) 19,7 in
Longueur (métrique) 500 mm
Matériau PE-HD
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (impériale) 19,7 in
Largeur (métrique) 500 mm