Learn More
Gilac™ Tableau HACCP
Code produit 15942674
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
1,6 x 1,6 pi
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15942674 1,6 x 1,6 pi 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15942674 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G402021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.86€
    14.62€ / 1 pièces
    Économisez 7.24€
    33% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Plateau de rangement alimentaire en plastique conforme aux normes HACCP. Isolant et antidérapant.
  • caillebotis alimentaire en plastique, structure alvéolaire
  • Indispensable pour identifier les zones de stockage par couleur
  • Permet le respect des règles d'hygiène en matière de conservation des aliments
  • Capacité de charge élevée grâce à sa structure en PEHD : charge admissible jusqu'à 250 kg par mètre carré
  • Facile à nettoyer avec un jet d'eau à haute pression ou en machine
  • Système à clipser très facile à installer, se découpe facilement à la scie pour un ajustement parfait dans son logement.
  • Zone de jonction adaptée aux équipements à grandes surfaces
  • Modulaire, évolutif et durable
  • Résistance thermique adaptée aux températures des chambres de congélation
  • Drainage optimal
  • 4 caillebotis en plastique pour aliments = 1 mètre carré
Spécification
Certifications/Conformité Certifié pour le contact alimentaire
Dimensions (L x l) 1,6 x 1,6 pi
À utiliser avec (application) Manipulation des aliments
Surface structure en nid d'abeille
Épaisseur (impériale) 0,87 in
Épaisseur (métrique) 22 mm
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 1.6 ft.
Longueur (métrique) 500 mm
Matériau PE-HD
Type Caillebotis
Largeur (impériale) 1.6 ft.
Largeur (métrique) 500 mm