Learn More
Gilac™ Plateau plat HACCP avec couvercle et grille
Code produit 16490821
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Vert
Capacité (métrique):
3 l
8 l
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Capacité (métrique) Conditionnement
16490821 Vert 3 l 1 pièce
15999110 Blanc 3 l 1 pièce
16480821 Bleu 3 l 1 pièce
15909120 Blanc 8 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16490821 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G190136
Expédition estimée: 07-10-2026
Le plateau plat HACCP peut être utilisé comme plateau de décongélation grâce à sa large grille de séparation. Ensemble complet comprenant plateau, étagère et couvercle.
  • Plateau plat, emballage complet : plateau + étagère + couvercle
  • Dimensions adaptées aux réfrigérateurs
  • Peut être utilisé comme :
    • plateaux de décongélation grâce à leur large grille de séparation qui sépare l'eau glacée du produit en cours de décongélation
    • récipient de préparation pour produits qui s'égouttent, plateau d'ingrédients
    • récipients pour la conservation des échantillons de comparaison
    • récipients de fermentation et de décantation
  • Emboîtage et empilement avec couvercle
Spécification
Type Bac à nourriture
Matériau HDPE
Couleur Vert
Forme Rectangulaires
Capacité (impériale) 101,4 oz.
Capacité (métrique) 3 l