Learn More
Gilac™ Contenant en contact avec les aliments HACCP
Code produit 17948911
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
17948911 Blanc 1 pièce
17988651 Jaune 1 pièce
17978511 Bleu 1 pièce
17968911 Rouge 1 pièce
17918701 Vert 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17948911 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G613221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.40€
    35.31€ / 1 pièces
    Économisez 14.09€
    28% de réduction
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le conteneur HACCP pour contact alimentaire est idéal pour le stockage, la préparation et le transport des denrées alimentaires.
  • Conteneur rond HACCP.
  • Certifiés pour le contact alimentaire.
  • Pour le stockage, la préparation et le transport des denrées alimentaires.
  • Très durable.
  • Fond renforcé avec jupe anti-usure.
  • Poignées renforcées pour éviter toute déformation pendant le transport.
  • En option, deux couvercles au choix.
  • Le diamètre extérieur comprend les poignées.
  • La largeur correspond au diamètre sans les poignées.
Spécification
Type de produit Conteneur de nourriture HACCP
Matériau Polyéthylène
Couleur Blanc
Volume (impérial) 13,2 gal.
Volume (métrique) 50 L