Learn More
Bochem™ Planches de découpe en polyéthylène HACCP
Code produit 12631915
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
610 x 460 x 25 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
12631915 610 x 460 x 25 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12631915 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 12616
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Couleur Blanc
Matériau Polyéthylène
Dimensions (L x l x H) 610 x 460 x 25 mm
Longueur (métrique) 610 mm
Largeur (métrique) 460 mm
Hauteur (métrique) 25 mm