Learn More
Hecht Karl™ Lamelles couvre-objets pour hémocytomètre
Code produit 10043601
Change view
Click to view available options
Largeur (métrique):
22 mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) unitSize
10043601 22 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10043601 Fournisseur Hecht Karl™ Code fournisseur 40416710
Il en reste null
Spécification
Longueur (métrique) 22 mm
Largeur (métrique) 22 mm
Épaisseur (métrique) 0.4 mm
Dimensions (L x l) 22 x 22 mm