Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à godets oscillants HAEMAFlex™ 6/8
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Répondez aux besoins de votre laboratoire en matière de traitement sanguin à débit standard ou moyen en utilisant le rotor à godets oscillants Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 6 avec 6 poches de sang de 550 ml ou, avec le même système de godets, optez pour une mise à niveau de 8 poches de 550 ml grâce au rotor à godets oscillants Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 8.
Ces rotors carénés sont dotés de la technologie Thermo Scientific™ Eco-Spin™, offrant ainsi une économie d’énergie allant jusqu’à 64 %, selon une évaluation technique de conceptions carénées et non carénées du même corps de rotor.
Compatibles avec les fonctions Thermo Scientific™ Auto-Lid™ et Auto-ID™ pour permettre une ouverture instantanée du couvercle du rotor, le stockage et l’identification du rotor afin de gagner du temps. Protègent l’intégrité de vos échantillons.
Spécification
Spécification
| Description | Rotor à godets oscillants HAEMAFlex 8 |
| Matériau | Corps du rotor en acier inoxydable, pare-brise et godet en aluminium, flacon en polypropylène |
| Type | Rotor swing-out |
| Capacité | 8 poches de sang de 550 ml (8 x 1000 ml) |
| FCR max. | 7,144 ×g |
| Vitesse max. | 4 600 tr/min |
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific, Centrifugeuses Cryofuge 8 et 16, et Sorvall BP 8 et 16 |