Description
Cuve en verre de 25g
Spécification
Spécification
| CAS | 517-28-2 |
| Couleur | Beige |
| Format | Solide en poudre |
| Poids de la formule | 302,27g/mol |
| Point de fusion | 100°C/212°F |
| Formule moléculaire | C16H14O6·6xH2O |
| Conditionnement | Cuve en verre |
| Quantité | 25 g |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hematoxylin
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.