Learn More
Granulé coulé à l’arc de hafnium, 12 mm (0,47 po) de diamètre, 99,8 % (base de métaux à l’exception de Zr), Zr nominal 4,5 %, Thermo Scientific™
Code produit 15414945
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15414945 1 Pc. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15414945 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045104.KF
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hafnium arc-cast pellet
Note relative au nom 12mm (0.47 in.) dia.
CAS 7440-58-6
Point de fusion 2227°C
Point d’ébullition 4603°C
Densité 13.310 g/mL
Quantité 1 Pc.
Odeur Odorless
Poids ≈10g/pellet
Forme Pellet
Notes de pourcentage du dosage (base des métaux à l’exception du Zr), Zr nominal 4,5 %
Formule moléculaire Hf
Numéro MDL MFCD00011032
Synonyme hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
Clé InChI VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Hf]
Nom IUPAC hafnium
Poids moléculaire (g/mol) 178.49
CID PubChem 23986
ChEBI CHEBI:33343
Poids de la formule 178.49
Pourcentage de pureté 99.8%